4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501694-1G PC501694-250MG PC501694-5G
APOSPC501694-1GEA 783 EUR
APOSPC501694-1G APOSPC501694-250MG APOSPC501694-5G
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline 95%
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₆BrF₂NO
MW: 238,029 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18390862
Núm. CAS: 87967-37-1