3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501703-1G PC501703-250MG
APOSPC501703-1GEA 783 EUR
APOSPC501703-1G APOSPC501703-250MG
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂F₂
MW: 285,911 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28737920
Núm. CAS: 1805583-89-4
UN: 3265
ADR: 8,III