4-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC501721-1G
PC501721-5G
PC501721-250MG
APOSPC501721-1GEA
197
EUR
APOSPC501721-1G
APOSPC501721-5G
APOSPC501721-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Formula:
C₇H₆BrF₂NO MW: 238,029 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09878213 Núm. CAS: 1000575-14-3 |