3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501723-1G PC501723-250MG PC501723-5G
APOSPC501723-1GEA 509 EUR
APOSPC501723-1G APOSPC501723-250MG APOSPC501723-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28737915
Núm. CAS: 1499465-33-6