3-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501742-1G PC501742-250MG
APOSPC501742-1GEA 522 EUR
APOSPC501742-1G APOSPC501742-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₆BrF₂NO
MW: 238,029 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18390859
Núm. CAS: 259243-50-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III