2-Bromo-5-(difluoromethoxy)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501748-1G PC501748-250MG
APOSPC501748-1GEA 58 EUR
APOSPC501748-1G APOSPC501748-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)aniline 95%
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₆BrF₂NO
MW: 238,029 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18390858
Núm. CAS: 1261875-41-5