2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Bromo-3,6-difluorophenyl)methanol
PC501760-1G PC501760-250MG PC501760-5G
APOSPC501760-1GEA 29 EUR
APOSPC501760-1G APOSPC501760-250MG APOSPC501760-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol 97%
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28061449
Núm. CAS: 1404115-38-3