4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501761-1G PC501761-250MG
APOSPC501761-1GEA 754 EUR
APOSPC501761-1G APOSPC501761-250MG
4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₈BrFO₂
MW: 247.061 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22570394
Núm. CAS: 1822786-35-5