Methyl 2-bromo-3-chloro-6-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501762-1G PC501762-250MG
APOSPC501762-1GEA 174 EUR
APOSPC501762-1G APOSPC501762-250MG
Methyl 2-bromo-3-chloro-6-fluorobenzoate
Methyl 2-bromo-3-chloro-6-fluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28141930
Núm. CAS: 1805210-84-7