4-Bromo-3-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2-(difluoromethoxy)-4-nitrobenzene
PC501766-1G PC501766-250MG
APOSPC501766-1GEA 1090 EUR
APOSPC501766-1G APOSPC501766-250MG
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formula: C₇H₄BrF₂NO₃
MW: 268,012 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15526849
Núm. CAS: 835633-47-1