2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501768-1G PC501768-250MG
APOSPC501768-1GEA 0 EUR
APOSPC501768-1G APOSPC501768-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28141929
Núm. CAS: 1805575-76-1