2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501782-1G PC501782-5G PC501782-250MG
APOSPC501782-1GEA 708 EUR
APOSPC501782-1G APOSPC501782-5G APOSPC501782-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂ClF
MW: 302,366 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28141933
Núm. CAS: 1823559-40-5
UN: 3261
ADR: 8,III