3-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501785-1G PC501785-250MG PC501785-5G
APOSPC501785-1GEA 584 EUR
APOSPC501785-1G APOSPC501785-250MG APOSPC501785-5G
3-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
3-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18910221
Núm. CAS: 1379358-71-0
UN: 1759
ADR: 8,III