2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501788-5G
APOSPC501788-5GEA 186 EUR
APOSPC501788-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzaldehyde
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520667
Núm. CAS: 1056264-66-4