2-Bromo-3,6-difluorobenzeneboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Difluoro-6-bromophenylboronic acid, (2-Bromo-3,6-difluorophenyl)boronic acid
PC501793-1G PC501793-250MG PC501793-500MG PC501793-5G
APOSPC501793-1GEA 149 EUR
APOSPC501793-1G APOSPC501793-250MG APOSPC501793-500MG APOSPC501793-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzeneboronic acid 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzeneboronic acid
Formula: C₆H₄BBrF₂O₂
MW: 236,807 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026702
Núm. CAS: 1260757-41-2