2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501802-1G PC501802-250MG
APOSPC501802-1GEA 582 EUR
APOSPC501802-1G APOSPC501802-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
Formula: C₆H₄BrClFN
MW: 224,458 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD29037263
Núm. CAS: 1694842-86-8