4-Bromo-2,6-difluorostyrene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC501812-1G
PC501812-250MG
PC501812-5G
APOSPC501812-1GEA
696
EUR
APOSPC501812-1G
APOSPC501812-250MG
APOSPC501812-5G
4-Bromo-2,6-difluorostyrene 95%
4-Bromo-2,6-difluorostyrene
Formula:
C₈H₅BrF₂ MW: 219.026 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD28360633 Núm. CAS: 160975-98-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...