5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzeneboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)boronic acid, 5-Bromo-2,3,4-trifluorophenylboronic acid
PC50182-1G PC50182-250MG PC50182-5G
APOSPC50182-1GEA 522 EUR
APOSPC50182-1G APOSPC50182-250MG APOSPC50182-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzeneboronic acid 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzeneboronic acid
Formula: C₆H₃BBrF₃O₂
MW: 254,797 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12032026
Núm. CAS: 2377611-88-4