2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzeneboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenylboronic acid, (2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenyl)boronic acid
PC501827-10G PC501827-1G PC501827-5G
APOSPC501827-10GEA 405 EUR
APOSPC501827-10G APOSPC501827-1G APOSPC501827-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzeneboronic acid 95%
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₆H₄BBrClFO₂
MW: 253.261 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505067
Núm. CAS: 1451392-82-7