5-Bromo-3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50183-1G PC50183-250MG PC50183-5G
APOSPC50183-1GEA 521 EUR
APOSPC50183-1G APOSPC50183-250MG APOSPC50183-5G
5-Bromo-3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂BrF₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18255263
Núm. CAS: 1211540-75-8