2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501833-1G PC501833-5G
APOSPC501833-1GEA 265 EUR
APOSPC501833-1G APOSPC501833-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrClFO
MW: 239,469 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28141932
Núm. CAS: 1823576-75-5