2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501834-1G PC501834-250MG
APOSPC501834-1GEA 944 EUR
APOSPC501834-1G APOSPC501834-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28141935
Núm. CAS: 1823576-81-3