2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501838-1G PC501838-250MG
APOSPC501838-1GEA 951 EUR
APOSPC501838-1G APOSPC501838-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol 95%
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol
Formula: C₆H₃BrClFO
MW: 225,443 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26684588
Núm. CAS: 1522140-28-8