5-Bromo-3-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50184-1G PC50184-250MG PC50184-5G
APOSPC50184-1GEA 0 EUR
APOSPC50184-1G APOSPC50184-250MG APOSPC50184-5G
5-Bromo-3-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-3-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂BrF₃IN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23382317
Núm. CAS: 1408279-59-3