3-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC501845-1G
PC501845-250MG
PC501845-5G
APOSPC501845-1GEA
219
EUR
APOSPC501845-1G
APOSPC501845-250MG
APOSPC501845-5G
3-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid 95%
3-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Formula:
C₇H₃BrF₂O₂ MW: 236,998 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD24107184 Núm. CAS: 1520538-81-1 |