2-Bromo-3,4-difluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501846-5G
APOSPC501846-5GEA 183 EUR
APOSPC501846-5G
2-Bromo-3,4-difluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-3,4-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
MW: 217,998 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22490573
Núm. CAS: 1517611-20-9