4-Bromo-2,5-difluorobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC501849-1G
PC501849-250MG
PC501849-5G
APOSPC501849-1GEA
731
EUR
APOSPC501849-1G
APOSPC501849-250MG
APOSPC501849-5G
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl bromide
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl bromide
Formula:
C₇H₄Br₂F₂ MW: 285,911 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11847141 Núm. CAS: 486460-10-0 UN: 3261 ADR: 8,III |