2-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501854-1G PC501854-5G PC501854-25G
APOSPC501854-1GEA 21.9 EUR
APOSPC501854-1G APOSPC501854-5G APOSPC501854-25G
2-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
2-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 236,998 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835211
Núm. CAS: 651027-01-9