3-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC501860-1G
PC501860-250MG
APOSPC501860-1GEA
270
EUR
APOSPC501860-1G
APOSPC501860-250MG
3-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde 97%
3-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
Formula:
C₇H₃BrF₂O MW: 220,999 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD26401549 Núm. CAS: 112279-64-8 |