3-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501862-1G PC501862-250MG PC501862-5G
APOSPC501862-1GEA 248 EUR
APOSPC501862-1G APOSPC501862-250MG APOSPC501862-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Formula: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,107 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698450
Núm. CAS: 97963-50-3