3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501863-1G PC501863-250MG PC501863-5G
APOSPC501863-1GEA 89.9 EUR
APOSPC501863-1G APOSPC501863-250MG APOSPC501863-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile 97%
3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16987589
Núm. CAS: 1250444-23-5