3-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501873-1G PC501873-250MG PC501873-5G
APOSPC501873-1GEA 58 EUR
APOSPC501873-1G APOSPC501873-250MG APOSPC501873-5G
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formula: C₇H₄BrF₂NO₃
MW: 268,012 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18390951
Núm. CAS: 259243-49-7