5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50188-1G PC50188-250MG
APOSPC50188-1GEA 0 EUR
APOSPC50188-1G APOSPC50188-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₇H₃BrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15528708
Núm. CAS: 1211536-83-2