5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501880-1G PC501880-250MG
APOSPC501880-1GEA 538 EUR
APOSPC501880-1G APOSPC501880-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene 97%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formula: C₇H₄BrF₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18390955
Núm. CAS: 1261552-41-3