2-Amino-3-bromo-5-fluorophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501881-1G PC501881-5G
APOSPC501881-1GEA 406 EUR
APOSPC501881-1G APOSPC501881-5G
2-Amino-3-bromo-5-fluorophenol
2-Amino-3-bromo-5-fluorophenol
Formula: C₆H₅BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28738823
Núm. CAS: 1805027-31-9