2-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501882-1G PC501882-250MG PC501882-5G
APOSPC501882-1GEA 464 EUR
APOSPC501882-1G APOSPC501882-250MG APOSPC501882-5G
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698445
Núm. CAS: 1214326-22-3