2-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501883-1G PC501883-250MG PC501883-5G
APOSPC501883-1GEA 290 EUR
APOSPC501883-1G APOSPC501883-250MG APOSPC501883-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
2-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
MW: 217,998 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22571442
Núm. CAS: 425379-37-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III