3-Bromo-5-fluoro-2-iodophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501885-1G PC501885-250MG
APOSPC501885-1GEA 625 EUR
APOSPC501885-1G APOSPC501885-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-iodophenol
3-Bromo-5-fluoro-2-iodophenol
Formula: C₆H₃BrFIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28739587
Núm. CAS: 1804910-88-0
UN: 1759
ADR: 8,III