2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501886-1G PC501886-250MG PC501886-5G
APOSPC501886-1GEA 227 EUR
APOSPC501886-1G APOSPC501886-250MG APOSPC501886-5G
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline
Formula: C₇H₇BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27949835
Núm. CAS: 354574-32-6