4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501893-1G PC501893-250MG PC501893-5G
APOSPC501893-1GEA 24.8 EUR
APOSPC501893-1G APOSPC501893-250MG APOSPC501893-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Formula: C₇H₆F₃NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11621754
Núm. CAS: 83190-01-6