3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501894-1G PC501894-250MG
APOSPC501894-1GEA 522 EUR
APOSPC501894-1G APOSPC501894-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole 95%
3-Bromo-5-fluoro-2-iodoanisole
Formula: C₇H₅BrFIO
MW: 330,921 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29049290
Núm. CAS: 1935372-87-4