4-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Difluoromethoxy)-2-fluoro-4-nitrobenzene
PC501895-1G PC501895-250MG PC501895-5G
APOSPC501895-1GEA 56.7 EUR
APOSPC501895-1G APOSPC501895-250MG APOSPC501895-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698453
Núm. CAS: 83189-99-5