2-(Difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501897-10G PC501897-1G PC501897-5G
APOSPC501897-10GEA 571 EUR
APOSPC501897-10G APOSPC501897-1G APOSPC501897-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Formula: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,107 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698447
Núm. CAS: 1214349-53-7