2-(Difluoromethoxy)-6-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501904-1G PC501904-250MG PC501904-5G
APOSPC501904-1GEA 412 EUR
APOSPC501904-1G APOSPC501904-250MG APOSPC501904-5G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoroaniline
Formula: C₇H₆F₃NO
MW: 177,124 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18385074
Núm. CAS: 1261839-70-6