3-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501906-1G PC501906-5G PC501906-10G
APOSPC501906-1GEA 172 EUR
APOSPC501906-1G APOSPC501906-5G APOSPC501906-10G
3-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
3-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22056748
Núm. CAS: 1143502-70-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III