2-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501911-1G PC501911-250MG PC501911-5G
APOSPC501911-1GEA 33.5 EUR
APOSPC501911-1G APOSPC501911-250MG APOSPC501911-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂F₂
MW: 285,911 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28737918
Núm. CAS: 1807071-26-6
UN: 3265
ADR: 8,II