4-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC501912-10G PC501912-5G
APOSPC501912-10GEA 2050 EUR
APOSPC501912-10G APOSPC501912-5G
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formula: C₇H₄BrF₂NO₃
MW: 268,012 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18390954
Núm. CAS: 1261849-33-5