3-Bromo-5-fluoro-2-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501917-1G PC501917-250MG PC501917-5G
APOSPC501917-1GEA 232 EUR
APOSPC501917-1G APOSPC501917-250MG APOSPC501917-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroaniline 95%
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroaniline
Formula: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235,011 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28739824
Núm. CAS: 1350117-42-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III