4-(Difluoromethoxy)-2-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501918-1G PC501918-250MG PC501918-5G
APOSPC501918-1GEA 514 EUR
APOSPC501918-1G APOSPC501918-250MG APOSPC501918-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoroaniline
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoroaniline
Formula: C₇H₆F₃NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14698443
Núm. CAS: 1003865-65-3