4-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501921-1G PC501921-250MG
APOSPC501921-1GEA 580 EUR
APOSPC501921-1G APOSPC501921-250MG
4-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
4-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₃BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29049291
Núm. CAS: 1929606-78-9